Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 20 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 225 844 261lub
.Quality Level
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
reg. compliance
FCC
description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,JP,FCC
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
autoignition temp.
480 °C
potency
3530-3540 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
6.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
150-160 °C/0.0007 hPa
mp
128-131 °C (sublimed)
transition temp
flash point 182 °C
density
1.40 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
NC(=O)c1cnccc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI key
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cell analysis |
| agency BP, Ph. Eur., JP, USP | agency - | agency BP | agency - |
| technique(s) API processing | cocrystal formation: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) - |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - | product line - |
| density 1.40 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Produkty
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5002991000 | 04065273107999 |
| 5002999020 | 04022536722382 |