Przejdź do
494460
β-D-glukopiranozyd oktylu
ULTROL® Grade, ≥99% (TLC), non-ionic detergent to solubilize membrane-bound proteins in their native state
Synonim(y):
OG, n-oktyloglukozyd
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H28O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.37
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.21
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
aggregation number
84
impurities
≤0.05% n-octanol
color
white
CMC
20 - 25 mM
solubility
water: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OCCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
General description
Absorbancja (10%,H2O, 260 nm): ≤0,3; przewodność (100 mM,H2O): ≤100 µmhos.
Wysoce oczyszczony niejonowy detergent przeznaczony do rozpuszczania białek związanych z błonami w ich stanie natywnym oraz do przygotowywania pęcherzyków lipidowych. Jego dobrze zdefiniowana struktura chemiczna, małe jednolite micele i wysoka rozpuszczalność w wodzie sprawiają, że jest lepszy od większości innych niejonowych detergentów do solubilizacji błon. Ze względu na wysokie krytyczne stężenie miceli (20-15 mM), ma dodatkową zaletę łatwego usuwania przez dializę w porównaniu z solami żółciowymi. Liczba agregacji: 84.
Wysoce oczyszczony niejonowy detergent przeznaczony do solubilizacji białek związanych z błoną w ich natywnym stanie. Numer agregacji: 84.
Preparation Note
Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C) w sterylnych warunkach. Wodne roztwory podstawowe zachowują stabilność przez 3 miesiące w temperaturze 4°C. Roztwory są podatne na hydrolizę (zwłaszcza w silnym kwasie) i degradację enzymatyczną.
Other Notes
Hoshino, T., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 21313.
Levy, D., et al. 1992. Biochim. Biophys. Acta1107, 283.
Nunn, R.S., et al. 1992. J. Mol. Biol.228, 1259.
Lorber, B., et al. 1990. Biochim. Biophys. Acta1023, 254.
Jopski, B., et al. 1989. Biochim. Biophys. Acta978, 79.
Camm, E.L., et al. 1981. Plant Physiol.67, 1061.
Gould, R.J., et al. 1981. Biochemistry20, 6776.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O9882O8001850511P
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
>99% (contains <0.2% alpha isomer, TLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
aggregation number
84
aggregation number
84
aggregation number
84
aggregation number
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤0.05% n-octanol
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
impurities
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-D-glukopiranozyd oktylu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R S Nunn et al.
Journal of molecular biology, 228(4), 1259-1262 (1992-12-20)
The LH1 light harvesting complex has been purified from a mutant of the photosynthetic bacterium Rhodobacter sphaeroides which synthesizes LH1 as the sole pigment protein. Crystallization trials using polyethylene glycol as the precipitant in the presence of the detergent n-octyl
D Lévy et al.
Biochimica et biophysica acta, 1107(2), 283-298 (1992-06-30)
The Ca(2+)-ATPase from skeletal muscle sarcoplasmic reticulum was reconstituted into sealed phospholipid vesicles using the method recently developed for bacteriorhodopsin (Rigaud, J.L., Paternostre, M.T. and Bluzat, A. (1988) Biochemistry 27, 2677-2688). Liposomes prepared by reverse-phase evaporation were treated with various
R J Gould et al.
Biochemistry, 20(24), 6776-6781 (1981-11-24)
Octyl beta-glucoside (1%), a dialyzable detergent, was used to solubilize the insulin receptor of the turkey erythrocyte membrane. Insulin binding capacity was stable for at least 1 week when the receptor was kept in 1% octyl beta-glucoside at 4 degrees
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
494460-5GM04055977272987
494460-1GM04055977272963
494460-250MG04055977272970