Przejdź do
481411
Inhibitor aktywacji NF-κB III
The NF-κB Activation Inhibitor III, also referenced under CAS 380623-76-7, controls the biological activity of NF-κB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonim(y):
3-Chloro-4-nitro-N-(5-nitro-2-thiazolyl)-benzamide, SM-7368
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
866,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H5ClN4O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.69
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
amorphous solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
866,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
amorphous solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(ncc1[N+](=O)[O-])NC(=O)c2cc(c(cc2)[N+](=O)[O-])Cl
InChI
1S/C10H5ClN4O5S/c11-6-3-5(1-2-7(6)14(17)18)9(16)13-10-12-4-8(21-10)15(19)20/h1-4H,(H,12,13,16)
InChI key
XCHLNGBTHLJLFG-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek inhibitor stymulowanej przez TNF-α aktywacji NF-κB i późniejszej regulacji MMP-9 w komórkach HT1080 (całkowita inhibicja przy 10 µM). Hamowanie regulacji MMP-9 koreluje z jednoczesnym hamowaniem inwazji komórek zależnej od TNF-α. Nie wpływa na aktywność AP-1 indukowaną przez TNF-α. Wydaje się, że cel komórkowy znajduje się poniżej aktywacji p38.
Przepuszczalny dla komórek związek tiazoloamidowy, który hamuje stymulowaną przez TNF-α aktywację NF-κB i późniejszą regulację MMP-9 w komórkach HT1080 (całkowite zahamowanie przy 10 µM). Hamowanie regulacji MMP-9 koreluje z jednoczesnym hamowaniem inwazji komórek zależnej od TNF-α. Nie wpływa na aktywność AP-1 indukowaną przez TNF-α. Wydaje się, że cel komórkowy znajduje się poniżej aktywacji p38.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Stymulowana przez TNF-α aktywacja NF-κB i regulacja w górę MMP-9
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Skuteczne stężenie: 10 µM dla całkowitego zahamowania stymulowanej TNF-α aktywacji NF-κB i późniejszej regulacji MMP-9 w komórkach HT1080.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Lee, H.Y., et al. 2005. Biochem. Biophys. Res. Commun.336, 716.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
480457481406475864
form
amorphous solid
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
>95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3