Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 950 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 44 760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
44 760,00 zł
product line
EMPROVE® EXPERT
Quality Level
transition temp
flash point 35 °C
density
0.970 g/cm3 at 20 °C
format
mixture
storage temp.
2-30°C
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - | product line - |
| format mixture | format mixture | format - | format - |
| Quality Level 500 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| transition temp flash point 35 °C | transition temp - | transition temp - | transition temp - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| density 0.970 g/cm3 at 20 °C | density 0.868 g/mL at 25 °C | density 1.13 g/mL at 20 °C | density 1.442 g/mL at 25 °C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 4809409950 | 04027269295981 |