Przejdź do
4.80905
Ammonia solution 10%
EMPROVE® EXPERT
Synonim(y):
Ammonium hydroxide solution, Ammonia water
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
23.6 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
200 L
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12142103
2090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
EMPROVE® EXPERT
Quality Segment
form
liquid
density
0.957 g/cm3 at 20 °C
application(s)
parenterals
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
General description
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Ammonia solution 10% is used for pH adjustment for semi solid applications. Ammonia solution 10% Emprove® Expert is suitable for pharmaceutical applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4.809511.011364.80864
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
liquid
application(s)
parenterals
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
parenterals
pharmaceutical
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® EXPERT
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
density
0.957 g/cm3 at 20 °C
density
1.053 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
480905902304054839236143
480905920004027269140519
480905995004027269144562