Przejdź do
480747
Induktor neurogenezy V, KHS101
A blood brain barrier permeable pyrimidinyl-aminothiazole compound that specifically interacts with TACC3 (transforming acidic coiledcoil-containing protein 3) and promotes nuclear localization of ARNT2 (aryl-hydrocarbon receptor nuclear translocator 2).
Synonim(y):
N⁴-izobutylo-N²-((2-fenylotiazol-4-ylo)metylo)pirymidyn-2,4-diamina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
553,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21N5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
resin (Sticky)
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
553,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
resin (Sticky)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)CNc3nc(ccn3)NCC(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C18H21N5S/c1-13(2)10-20-16-8-9-19-18(23-16)21-11-15-12-24-17(22-15)14-6-4-3-5-7-14/h3-9,12-13H,10-11H2,1-2H3,(H2,19,20,21,23)
InChI key
DGRJOOOHPBSAHD-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla bariery krew-mózg związek pirymidynylo-aminotiazolowy, który specyficznie oddziałuje z TACC3 (transformujące kwaśne białko zawierające cewkę 3) i promuje lokalizację jądrową ARNT2 (translokator jądrowy receptora arylowo-węglowodorowego 2). Wykazano, że znacząco indukuje różnicowanie neuronalne hodowanych szczurzych hipokampalnych NPC (neuronalnych komórek progenitorowych; EC50 ~ 1 µM) oraz u dorosłych szczurów (6 mg/kg, s.c.) i hamuje proliferację.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Wurdak, H., et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA107, 16542
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
480743361554420129
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
form
resin (Sticky)
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
480747-10MG04055977201468