Przejdź do
480450
NFF-2
A quenched fluorescence substrate for MMPs.
Synonim(y):
MCA-RPKPYANvaWMK(DNP)-NH₂
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Sprawdź dostępność w koszyku
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C79H105N19O19S
Masa cząsteczkowa:
1656.86
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
1120,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
fluorescence
λex ~325 nm, λem ~393 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Substrat o wygaszonej fluorescencji dla MMP. MMP-3 (stromelizyna-1) hydrolizuje ten substrat (kcat/Km = 5,9 x104 M-1sec-1) w tempie 60 razy szybszym niż hydroliza przez MMP-1 (kolagenaza śródmiąższowa). NFF-2 wykazuje niewielką dyskryminację między MMP-3, MMP-2 (żelatynaza-A; kcat/Km = 5 x104 M-1s-1) i MMP-9 (żelatynaza-B; kcat/Km = 5,5 x104 M-1s-1).
Wygaszony substrat fluorescencyjny dla MMP (maksimum wzbudzenia: ~325 nm; maksimum emisji: ~393 nm). MMP-3 (stromelizyna-1) hydrolizuje ten substrat (kcat/Km = 59,400 M-1s-1) w tempie 60 razy szybszym niż hydroliza przez MMP-1 (kolagenaza śródmiąższowa). NFF-2 wykazuje niewielkie rozróżnienie między MMP-3, MMP-2 (żelatynaza-A; kcat/Km = 54 000 M-1s-1) i MMP-9 (żelatynaza-B; kcat/Km = 55 300 M-1s-1).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Metaloproteinazy macierzy (MMP)
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
kcat/Km = 5,9 x 104 M-1sec-1 jako substraty dla MMP-3 (stromelizyna-1)
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
MCA-Arg-Pro-Lys-Pro-Tyr-Ala-Nva-Trp-Met-Lys(DNP)-NH₂ (DNP = 2,4-dinitrofenyl; Nva = L-norwalina)
Nagase, H., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 20952.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
444212444215444258
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
solid
form
lyophilized solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
480450-1MG04055977201376