Merck
444212
Substrat MMP-2, fluorogeniczny
A quenched fluorescence substrate for MMP-2 (gelatinase A; kcat/Km = 3.97 x 10⁵ M⁻¹s⁻¹).
Synonim(y):
MMP-2 Substrate, Fluorogenic
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H68N14O15
Masa cząsteczkowa:
1093.15
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
fluorescence
λex ~325 nm, λem ~393 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Wygaszony substrat fluorescencyjny dla MMP-2 (żelatynaza A; kcat/Km = 3,97 x105 M-1s-1; maksimum wzbudzenia: ~325 nm; maksimum emisji: ~393 nm).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Wygaszony substrat fluorescencyjny dla MMP-2 (żelatynazy A)
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Other Notes
MCA-Pro-Leu-Ala-Nva-Dpa-Ala-Arg-NH₂[Dpa = 3-(2,4-dinitrofenylo)-L-2,3-diaminopropionylo; Nva = L-norwalina].
Murphy, G., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 6632.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Substrat MMP-2, fluorogeniczny
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c