Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 507,00 zł |
Informacje o tej pozycji
507,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow-brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c([c](c(c1c3cc(c(c(c3)O)O)O)O)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,16-20,22H
InChI key
IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Holder, S., et al. 2007. Mol. Cancer Ther.6, 163.
Strobel, P., et al. 2005. Biochem. J.386, 471.
Ko, C.H., et al. 2005. Mol. Cancer Ther.4, 281.
Ko, C.H., et al. 2005. Biochem. Pharmacol.69, 913.
Ko, W.C., et al. 2004. Biochem. Pharmacol.68, 2087.
Walker, E.H., et al. 2000. Mol. Cell6, 909.
Agullo, G., et al. 1997. Biochem. Pharmacol.53, 1649.
Hagiwara, M., et al. 1988. Biochem. Pharmacol.37, 2987.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥96.0% (HPLC) | assay ≥96.0% |
| form solid | form solid | form powder | form crystalline |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Myricetin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 476275-25MG | 04055977184471 |