Przejdź do
475989
MTT
Membrane-permeable yellow dye that is reduced by mitochondrial reductases in living cells to form the dark blue product, MTT-formazan.
Synonim(y):
MTT, 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium Bromide, Thiazole Blue
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Sprawdź dostępność w koszyku
549,00 zł
10 g
Sprawdź dostępność w koszyku
3940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16BrN5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.32
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.25
MDL number:
549,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
RTECS - XF8060000
assay
≥98% (silver nitrate titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤0.5% Sulfated ash
color
yellow
solubility
PBS: 2 mg/mL
cation traces
heavy metals: ≤0.001%
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1C)C)[n]2[n+](nc(n2)c4ccccc4)c3ccccc3.[Br-]
InChI
1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
General description
Membrane-permeable yellow dye that is reduced by mitochondrial reductases in living cells to form the dark blue product, MTT-formazan. Spectrophotometric measurement of MTT-formazan at 540 or 570 nm allows quantitation of cell viability. Used as a direct indicator of cytotoxicity (such as for screening cancer drugs) and apoptosis. An electron acceptor used for studying NADP-dependent dehydrogenases.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
Used as a direct indicator of cytotoxicity and apoptosis.
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C.). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Other Notes
Liu, Y., et al. 1997. J. Neurochem.69, 581.
Abdallah, M.A. 1980. Eur. J. Biochem. 112, 331.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M5655M212811585029001
MTT Membrane-permeable yellow dye that is reduced by mitochondrial reductases in living cells to form the dark blue product, MTT-formazan.
Sigma-Aldrich
475989
MTT
NBT crystals, pkg of 5 g
Roche
11585029001
NBT
color
yellow
color
-
color
dark yellow
color
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
crystals
solubility
PBS: 2 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL
solubility
2-methoxyethanol: soluble 20 mg/mL, H2O: 5 mg/mL
solubility
-
assay
≥98% (silver nitrate titration)
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
98%
assay
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
475989-1GM07790788050603
475989-10GM07790788050597