Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 391,00 zł |
Informacje o tej pozycji
description
RTECS - DG2580000
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, dilute acid: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(N)C(=O)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C7H9N3O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(11)10-9/h1-4H,8-9H2,(H,10,11)
InChI key
WPBZMCGPFHZRHJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Myeloperoxidase
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Wagner, B.A., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 22461.
Burner, U., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 9494.
Kettle, A.J., et al. 1997. Biochem. J.321, 503.
Kettle, A.J., et al. 1995. Biochem. J.308, 559.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (sum of two isomers, HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, dilute acid: soluble | solubility DMSO: 10 mg/mL, methanol: 50 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, water: soluble |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 475944-1GM | 04055977184266 |