Przejdź do
475886
NG-Monometylo-L-arginina, sól monooctanowa
Cell permeable. L-Arginine analog that acts as a competitive inhibitor of all three isoforms of NOS.
Synonim(y):
Nω-Me-L-Arg,NG-Me-L-Arg, AcOH, L-NMMA, N ω-Me-L-Arg, N G-Me-L-Arg, AcOH, L-NMMA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Przewidywany termin wysyłki13 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
61 550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H16N4O2 · xC2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.23 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC), ≥99% (TLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
61 550,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 lipca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99% (HPLC), ≥99% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, methanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[N+H2]=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC.[O-]C(=O)C
InChI
1S/C7H16N4O2.C2H4O2/c1-10-7(9)11-4-2-3-5(8)6(12)13;1-2(3)4/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,12,13)(H3,9,10,11);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
InChI key
IKPNWIGTWUZCKM-JEDNCBNOSA-N
General description
Analog L-argininy działający jako przepuszczalny dla komórek, kompetycyjny inhibitor wszystkich trzech izoform syntazy tlenku azotu (NOS) (Ki = 650 nM dla nNOS;Ki = 700 nM dla eNOS;Ki = 3,9 µM dla iNOS). Hamuje relaksację indukowaną histaminą i acetylocholiną (Ki = 9,5 µM) nienaruszonej tętnicy płucnej świnki morskiej zwężonej noradrenaliną.
Przepuszczalny dla komórek. Analog L-argininy działający jako kompetycyjny inhibitor wszystkich trzech izoform syntazy tlenku azotu (Ki = 700 nM dla eNOS;Ki = 3,9 µM dla iNOS;Ki = 650 nM dla nNOS). Hamuje relaksację indukowaną histaminą i acetylocholiną (Ki = 9,5 µM) nienaruszonej tętnicy płucnej świnki morskiej zwężonej noradrenaliną.
Biochem/physiol Actions
DoceloweKi: 700 nM dla eNOS; 3,9 µM dla iNOS; 650 nM dla nNOS
Główny cel
eNOS
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji pobrać porcję i zamrozić (-20°C) w celu długotrwałego przechowywania lub przechowywać w lodówce (4°C) w celu krótkotrwałego przechowywania. Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze 4°C lub do 4 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Reif, D.W., i McCreedy, S.A. 1995. Arch. Biochem. Biophys.320, 170.
O'Kane, K.P., et al. 1994. Br. J. Clin. Pharmacol. 38, 311.
Kubes, P., et al. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA88, 4651.
Mehta, J.L., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun. 173, 438.
Thomas, G., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.158, 177.
Sakuma, I., et al. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 8664.
Hibbs, J.B., et al. 1987. Science237, 473.
Palmer, R.M.J., et al. 1987. Nature327, 524.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
311203311204399250
form
solid
form
amorphous solid
form
solid
form
solid
assay
≥99% (HPLC), ≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, methanol: soluble
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Aging: getting older, exhibiting the signs of age, the decline in the physical (and mental) well-being over time, leading to death. Since the beginning of time, man has been obsessed with trying to slow down, stop, or even reverse the signs of aging. Many have gone as far as experimenting with nutritional regimens, eccentric exercises, fantastic rituals, and naturally occurring or synthetic wonder-elements to evade the signs of normal aging. Biologically speaking, what is aging? And what does the latest research tell us about the possibility of discovering the elusive “fountain of youth”? Many advances in our understanding of aging have come from systematic scientific research, and perhaps it holds the key to immortality. Scientifically, aging can be defined as a systems-wide decline in organismal function that occurs over time. This decline occurs as a result of numerous events in the organism, and these events can be classified into nine “hallmarks” of aging, as proposed by López-Otin et al. (2013). Several of the pathologies associated with aging are a direct result of these events going to extremes and may also involve aberrant activation of proliferation signals or hyperactivity. The hallmarks of aging have been defined based on their fulfillment of specific aging related criteria, such as manifestation during normal aging, acceleration of aging if experimentally induced or aggravated, and retardation of aging if prevented or blocked, resulting in increased lifespan. The nine hallmarks of aging are genomic instability, telomere attrition, epigenetic alterations, loss of proteostasis, deregulated nutrient sensing, mitochondrial dysfunction, cellular senescence, stem cell exhaustion, and altered intercellular communication. The biological processes underlying aging are complex. By understanding the hallmarks in greater detail, we can get closer to developing intervention strategies that can make the aging process less of a decline, and more of a recline."
Jun Zhu et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 62(7), 3-3 (2021-06-02)
To investigate the effects of ex vivo-induced bone marrow myeloid-derived suppressor cells (BM-MDSCs) on allogeneic immune responses in corneal transplantation. Bone marrow cells from C57BL/6J (B6) mice were cultured with IL-6 and GM-CSF for four days. The ex vivo induction
Diane M Hamlin et al.
Kidney360, 3(2), 341-356 (2022-04-05)
Symmetric dimethylarginine (SDMA) is an excretory renal function biomarker shown to correlate well with glomerular filtration rate in dogs, cats, humans, and rats. The objectives of this study were to determine utility of serum SDMA as a renal biomarker in
M Marquina et al.
The British journal of dermatology, 159(1), 68-76 (2008-05-15)
Pemphigus vulgaris (PV) is a blistering autoimmune disease characterized by IgG autoantibodies against desmoglein 3. Nitric oxide synthases (NOS) may contribute to the increase of inflammation in tissues by the generation of nitrotyrosine residues (NTR). To investigate whether the production
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
475886-5GM04055977203561