Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H27N5O2
Masa cząsteczkowa:
441.52
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352200
Produkt 475730 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
pale yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
A cell-permeable pyrazolopyrimidine that selectively inhibits MRP1. It is shown to increase the efficacy of vincristine and etopiside by 10- to 15-fold and 7- to 10-fold, respectively, over either of these two MRP1 substrate drugs alone in murine models of neuroblastoma (syngenic and human xenografts). As opposed to the majority of inhibitors of multidrug transporters, it is demonstrated that Reversan was not toxic by itself nor did it increase the toxicity of chemotherapeutic drug exposure in mice. Therefore, Reversan represents a new class of nontoxic MRP1 inhibitor, which may be a useful research tool for the study of neuroblastoma and other MRP1-overexpressing drug-refractory tumors.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Burkhart, C.A., et al. 2009. Cancer Res.69, 6573.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 475730-10MG | 04055977185560 |