Przejdź do
474426
4-Methylumbelliferyl-α-D-glukopiranozyd
≥99% (HPLC), solid, α-glucosidase substrate, Calbiochem®
Synonim(y):
4-MU-α-D-Glc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
658,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
658,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Methylumbelliferyl-α-D-glukopiranozyd, Substrate for fluorogenic assay of α-glucosidase. Has been used in studies of Pompe disease.
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
impurities
≤0.01% 4-methylumbelliferone, ≤0.02% β-anomer
color
white
solubility
methanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3[o][c](cc(c3cc2)C)=O
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
InChI key
YUDPTGPSBJVHCN-JZYAIQKZSA-N
General description
Substrat do fluorogenicznego oznaczania a-glukozydazy (maksimum wzbudzenia: 360 nm; maksimum emisji: 440 nm). Został wykorzystany w badaniach nad chorobą Pompego.
Substrat do fluorogenicznego oznaczania α-glukozydazy. Został wykorzystany w badaniach nad chorobą Pompego.
Other Notes
Butterworth, J., i Broadhead, D.M. 1978. Clin. Genet. 6, 504.
Butterworth, J., and Broadhead, D.M. 1977. Clin. Chim. Acta 78, 335.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
474422474500474502
form
solid
form
solid
form
solid
form
crystalline solid
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (TLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
474426-100MG04055977185355