Przejdź do
474502
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide
≥98% (TLC), fluorogenic N-acetyl-β-D-glucosaminidase substrate, crystalline solid
Synonim(y):
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide, 4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Sprawdź dostępność w koszyku
576,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
crystalline solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
576,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide, Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assays of N-acetyl-β-D-glucosaminidase.
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
solubility
methanol: soluble, water: soluble
fluorescence
λex 360 nm, λem 440 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H](OC1Oc2cc3c(cc2)C(=CC(=O)O3)C)CO)O)O)C(=O)C
InChI
1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16-,17-,18?/m1/s1
InChI key
QCTHLCFVVACBSA-XWEABGILSA-N
General description
Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assays of N-acetyl-β-D-glucosaminidase (excitation maximum: 360 nm; emission maximum: 440 nm).
Preparation Note
Unstable in aqueous solutions. Reconstitute just prior to use.
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Other Notes
Chen, K.S., et al. 1994. Electrophoresis 15, 662.
Leaback, D.H., and Walker, P.G. 1961. Biochem. J.78, 151.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
474426474422474500
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
crystalline solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
solubility
methanol: soluble, water: soluble
solubility
methanol: soluble
solubility
DMF: 50 mg/mL
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c