Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1120,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026Szczegóły
Nazwa produktu
MARK/Par-1 Activity Inhibitor, 39621, The MARK/Par-1 Activity Inhibitor, 39621 controls the biological activity of MARK/Par-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
beige
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, yellow
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C(SCC(NC2=C(C)C=CC(C)=C2)=O)=NC=CN1C3=CC=C(C=C3)OC
InChI
1S/C21H21N3O3S/c1-14-4-5-15(2)18(12-14)23-19(25)13-28-20-21(26)24(11-10-22-20)16-6-8-17(27-3)9-7-16/h4-12H,13H2,1-3H3,(H,23,25)
InChI key
CGRJEWQUCBVSJR-UHFFFAOYSA-N
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 100 mg/mL, clear, yellow | solubility DMSO: 5 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 454870-10MG | 04055977204261 |