Kluczowe dokumenty
475863
Sigma-Aldrich
Inhibitor MK2a
The MK2a Inhibitor, also referenced under CAS 41179-33-3, controls the biological activity of MK2a. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
Inhibitor kinazy białkowej aktywowanej mitogenami 2a, 4-(2ʹ-Fluorobifenylo-4-ylo)-N-(4-hydroksyfenylo)-butyramid, CMPD1, inhibitor MAPKAPK2a
Wybierz wielkość
5 MG
1240,00 zł
1240,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 marca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1240,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H20FNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
1240,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 marca 2025Szczegóły
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
pale yellow
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1c(cccc1)c2ccc(cc2)CCCC(=O)Nc3ccc(cc3)O
InChI
1S/C22H20FNO2/c23-21-6-2-1-5-20(21)17-10-8-16(9-11-17)4-3-7-22(26)24-18-12-14-19(25)15-13-18/h1-2,5-6,8-15,25H,3-4,7H2,(H,24,26)
Klucz InChI
ODYAQBDIXCVKAE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niekonkurencyjny względem ATP, odwracalny, selektywny inhibitor fosforylacji MK2a (kinazy białkowej 2a aktywowanej mitogenami), w której pośredniczy p38α (Kiapp = 330 nM). Nie hamuje fosforylacji za pośrednictwem p38α pozostałych dwóch znanych substratów p38, MBP i ATF-2.
Odwracalny związek p-amidofenolowy, który selektywnie hamuje fosforylację MK2a (kinazy białkowej 2a aktywowanej mitogenami; Kiapp = 330 nM) przez p38α w sposób niekonkurencyjny względem ATP. Nie blokuje aktywności kinazowej p38α wobec pozostałych dwóch znanych substratów p38, MBP i ATF-2.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Mk2α
Kiapp = 330 nM przeciwko kinazie białkowej aktywowanej mitogenem 2a (MK2a)
Odwracalny: tak
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Davidson, W., et al. 2004. Biochemistry43, 11658.
Lukas, S.M., et al. 2004. Biochemistry43, 9950.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1