Przejdź do
454202
8-metoksymetylo-3-izobutylo-1-metyloksantyna
A cell-permeable selective inhibitor of Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase (PDE I; IC50 = 4 µM).
Synonim(y):
8-metoksymetylo-IBMX
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
1010,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
ethanol: 2 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(nc1COC)N(C(=O)N(C2=O)C)CC(C)C
InChI
1S/C12H18N4O3/c1-7(2)5-16-10-9(11(17)15(3)12(16)18)13-8(14-10)6-19-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,13,14)
InChI key
NBLBCGUCPBXKOV-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek selektywny inhibitor fosfodiesterazy zależnej od Ca2+-kalmoduliny(PDE I; IC50 = 4 µM).
Przepuszczalny dla komórek, selektywny inhibitor fosfodiesterazy zależnej od Ca2+-kalmoduliny(PDE I, IC50 = 4 µM).
Biochem/physiol Actions
Przepuszczalność komórek: tak
Docelowy IC50: 4 µM przeciwko fosfodiesterazie zależnej od Ca2+-kalmoduliny (PDE I)
Główny cel
PDE 1
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić i zamrozić w temperaturze -20°C. Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Jackson, E.K., et al. 1997. J. Cardiovasc. Pharmacol. 30, 798.
Ahn, H.S., et al. 1989. Biochem. Pharmacol.38, 3331.
Han, P., et al. 1989. J. Biol. Chem.274, 22337.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M2547410957444225
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
454202-10MG04055977204742