Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C55H80N16O16
Masa cząsteczkowa:
1221.32
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
solubility
water: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Powszechnie stosowany substrat MMP FS-1 (nr kat. 03-32-5032) jest modyfikowany przez wydłużenie N-końcowej lizyny w celu uzyskania substratu MMP i TACE o szerokim spektrum działania, który wykazuje lepszą rozpuszczalność w wodzie i wrażliwość na substrat. Wykazuje 2- do 9-krotnie wyższą stałą specyficzności (kcat/Km) wobec MMP-1, -8, -13, -14 w porównaniu z FS-1 i ~2-krotnie wyższą kcat/Km wobec TACE w porównaniu z TACE Substrate II i III (nr kat. 616402 and 616403, respectively). Został on z powodzeniem wykorzystany do wykrywania aktywności MMP związanej z powierzchnią komórek glejaka T98G i wykazano, że jest odporny na proteolizę przez ludzką elastazę leukocytarną, trypsynę i ADAM-10.
Biochem/physiol Actions
Przepuszczalność komórek: nie
Główny cel
Substrat MMP i TACE o szerokim spektrum działania
Substrat MMP i TACE o szerokim spektrum działania
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Mca-Lys-Pro-Leu-Gly~Leu-Dpa-Ala-Arg-NH₂
Neumann, U., et al. 2004. Anal. Biochem.328, 166.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized | form lyophilized solid | form lyophilized solid | form lyophilized solid |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 20 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: soluble, Tris-buffered saline, pH 7.6: soluble | solubility DMSO: 10 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 444282-1MG | 04055977185997 |