This product is only tested in 50% acetic acid at 10 mg/mL. Literature indicates that solubility in DMSO is possible. Further research is highly recommended.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Substrat MMP-1/MMP-9, fluorogeniczny, An excellent quenched fluorescence substrate for MMP-1 and MMP-9.
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
50% acetic acid: 10 mg/mL
fluorescence
λex ~365 nm, λem ~450 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
MMP-1, MMP-9
Packaging
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form lyophilized solid | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility 50% acetic acid: 10 mg/mL | solubility DMSO: soluble | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 200 mg/mL, 80% acetic acid: 50 mg/mL, methanol: soluble |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 444221-1MG | 04055977205244 |
-
can i solve this substrate in DMSO or DMF