Przejdź do
443713
Maltotriose
A substrate for amylomaltase.
Synonim(y):
Maltotriose, Glcα1,4Glcα1,4Glc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Sprawdź dostępność w koszyku
2210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H32O16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.44
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
2210,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)OC3OC(C(C(C3O)O)O)CO)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2
InChI key
FYGDTMLNYKFZSV-UHFFFAOYSA-N
General description
A substrate for amylomaltase.
Application
  • Screening of α-amylase/trypsin inhibitor activity in wheat, spelt and einkorn by high-performance thin-layer chromatography.: The research investigates the inhibitory activity of α-amylase and trypsin in different wheat species using high-performance thin-layer chromatography. Maltotriose is utilized as a substrate to evaluate enzyme activity, contributing to understanding enzyme inhibition in cereals (Müller et al., 2024).
Other Notes
Terada, Y., et al. 1999. Appl. Environ. Microbiol. 65, 910.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M83781375047PHR2086
Maltotriose United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1375047
Maltotriose
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
solubility
water: soluble
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
form
crystalline solid
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
color
white
color
white
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maltotriose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
443713-5GM04055977205367