Przejdź do
M8378
Maltotriose
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
α-D-Glc-(1→4)-α-D-Glc-(1→4)-D-Glc, O-α-DD-Glucopyranosyl-(1→4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-D-glucose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H32O16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.44
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-174-2
Beilstein/REAXYS Number:
1443481
MDL number:
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
132 -135 °C ((270 - 275 °F ))
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
agriculture
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@]1(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@]2([H])O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
InChI key
FYGDTMLNYKFZSV-PXXRMHSHSA-N
General description
Maltotriose is a (1-4)-linked glucose oligomer [1] that serves as the inducer of the maltose regulon of Escherichia coli. [2]
Maltotriose, a short-chain glucose-based oligosaccharide elicits a sweet taste. This trisaccharide is made up of three 1,4 linked α-D-glucose units.
Application
Maltotriose has been used:
  • as a carbohydrate standard to determine the carbohydrate composition of the wort by high-performance liquid chromatography paired with refractive index detection (HPLC-RID)
  • as an acceptor substrate to determine the transglycosylation activity of amylomaltase
  • as an acceptor substrate in hydrolytic activity and thermal stability assays
  • in a comparative study to investigate the infrared (IR)-Fourier spectra of a carbohydrate series
Maltotriose has been used:
  • in a study to assess the rapid determination of the attenuation limit of beer [3]
  • in a study to investigate the influence of fourth-generation poly(propyleneimine) dendrimers on blood cells[4]
Biochem/physiol Actions
Maltotriose is a ligand of the human sweet taste receptor hT1R2/hT1R3.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4437131375047PHR2086
Maltotrioza United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1375047
Maltotrioza
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
biological source
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
form
powder
form
crystalline solid
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maltotriose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?