Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1350,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
assay
≥90% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
storage temp.
−20°C
SMILES string
N2(C(=O)CCC2=O)OC(=O)CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C12H12N2O6/c15-8-3-4-9(16)13(8)7-1-2-12(19)20-14-10(17)5-6-11(14)18/h3-4H,1-2,5-7H2
InChI key
PVGATNRYUYNBHO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- jako hetero-bifunkcyjny odczynnik sieciujący do unieruchamiania neuronalnej cząsteczki adhezyjnej L1 na powierzchni dwutlenku krzemu
- do sieciowania biochipów za pomocą funkcjonalizowanych nanocząstek złota
- do powlekania zasolonej rurki kapilarnej przed obróbką neutrawidyną w biosensorowym teście immunologicznym typu sandwich
Preparation Note
Other Notes
Kitagawa, T., et al. 1983. J. Biochem. 94, 1160.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - |
| form solid | form buffered aqueous glycerol solution | form solution | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| assay ≥90% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c