Przejdź do
440154
L-α-lizolecytyna, żółtko jaja kurzego
Prepared enzymatically from egg yolk lecithin by treatment with phospholipase A.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
616,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352211
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
solid (Free flowing)
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
616,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Merck USA index - 14, 5428
Quality Level
assay
≥99% (TLC)
form
solid (Free flowing)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
chloroform: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Przygotowany enzymatycznie z lecytyny żółtka jaja poprzez obróbkę fosfolipazą A.
Biochem/physiol Actions
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Saito, T., et al. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 8246.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
524617429415P8318
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥99% (TLC)
form
solid (Free flowing)
form
liquid
form
solid
form
lyophilized powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A method for generating transgenic frog embryos.
E Amaya et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 97, 393-414 (1999-08-12)
T Saito et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 85(21), 8246-8250 (1988-11-01)
The effects of lysolecithin (lysophosphatidylcholine) derived from egg yolk as well as of synthetic lysolecithins with different aliphatic chain lengths on tension development of rabbit aortic strips were investigated. Lysolecithins caused slowly progressing, dose-dependent relaxation that was inhibited by hemoglobin
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
440154-100MG04055977187113