Przejdź do
427211
Lactate Dehydrogenase, Porcine Heart
Synonim(y):
Lactate Dehydrogenase, Porcine Heart
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 kU
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥300 units/mg protein
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Merck USA index - 14, 5334
Quality Segment
form
lyophilized
specific activity
≥300 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
impurities
≤0.01% PK, MK, ≤0.03% GPT, GOT, ≤0.1% MDH
pI 
4.6
solubility
aqueous buffer: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Native lactate dehydrogenase from porcine heart. A tetrameric enzyme that catalyzes the reversible conversion of pyruvate to lactate. The overall equilibrium of this reaction favors lactate formation. Has an optimal pH of 7.0 and a pI of 4.6. Note: 1KU = 1000 units.
Note: 1 KU = 1000 units
Preparation Note
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 24 h at 4°C. Do not freeze solutions.
Other Notes
Kornberg, A. 1995. Methods Enzymol.1, 441
One unit is defined as the amount of enzyme that will cause the oxidation of one micromole of NADH per minute at 25°C, pH 7.4
One unit is defined as the amount of enzyme that will oxidize 1.0 µmol NADH per min at 25°C, pH 7.4.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L7525L2625L3916
specific activity
≥300 units/mg protein
specific activity
≥200 units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein
specific activity
1000 units/mL
form
lyophilized
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
form
solution
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
solubility
aqueous buffer: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
427211-50KU04055977187397