Przejdź do
426102
clasto-Lactacystin β-Lactone
A highly specific, cell-permeable, and irreversible 20S proteasome inhibitor.
Synonim(y):
clasto-Lactacystin β-Lactone, Omuralide, Proteasome Inhibitor IX
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
1820,00 zł
10 mg
Przewidywany termin wysyłki13 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
57 000,00 zł
5 mg
Przewidywany termin wysyłki13 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
81 810,00 zł
1 mg
Przewidywany termin wysyłki13 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
81 810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.23
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
1820,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 3 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1[C@@]2([C@@H](OC2=O)[C@H](C1=O)C)[C@@H](O)C(C)C
InChI
1S/C10H15NO4/c1-4(2)6(12)10-7(15-9(10)14)5(3)8(13)11-10/h4-7,12H,1-3H3,(H,11,13)/t5-,6+,7+,10-/m1/s1
InChI key
FWPWHHUJACGNMZ-NBBQQVJHSA-N
General description
A cell-permeable, irreversible inhibitor of the trypsin-like, chymotrypsin-like, and peptidylglutamyl peptide hydrolysis activities of the 20S proteasome. It is believed that in vitro, the natural product, Lactacystin (Cat. No. 426100), acts as a precursor for clasto-lactacystin β-lactone, and the later is the sole species that interacts with the proteasome. Inhibits the proteasome in intact cells (IC50 approximately 1 µM). clasto-Lactacystin β-lactone shows 5-10 fold greater potency than lactacystin in vitro.
A highly specific, cell-permeable, and irreversible 20S proteasome inhibitor. It is believed that in vitro, the natural product Lactacystin (Cat. No. 426100) acts as a precursor for clasto-lactacystin β-lactone and that the latter is the sole species that interacts with the proteasome.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
20S proteasome
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C. Rapidly hydrolyzed in aqueous buffers.
Other Notes
Corey, E.J., and Wei-Dong, Z. 1999. Chem. Pharm. Bull. 47, 1.
Dick, L.R., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 182.
Dick, L.R., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 7273.
Fenteany, G., et al. 1995. Science268, 726.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
426100L7035539160
form
solid
form
solid
form
film
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 3 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL, water: soluble
solubility
DMSO: soluble 25 mg/mL
solubility
DMSO: 30 mg/mL, ethanol: 30 mg/mL, methanol: soluble
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
Still not finding the right product?
Explore all of our products under clasto-Lactacystin β-Lactone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
426102-100UG04055977187366
426102-1MG04055977187342
426102-5MG04055977187373
426102-10MG04055977187359