Przejdź do
422712
KN-93
InSolution, ≥95%, A cell-permeable, competitive inhibitor of Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II
Synonim(y):
InSolution KN-93
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H29ClN2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
501.04
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
liquid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
880,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
potency
370 nM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N(CCO)c2c(cccc2)CN(C\C=C\c3ccc(cc3)Cl)C)c1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C26H29ClN2O4S/c1-28(17-5-6-21-9-11-23(27)12-10-21)20-22-7-3-4-8-26(22)29(18-19-30)34(31,32)25-15-13-24(33-2)14-16-25/h3-16,30H,17-20H2,1-2H3/b6-5+
InChI key
LLLQTDSSHZREGW-AATRIKPKSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek, kompetycyjny inhibitor kinazy białkowej II zależnej od Ca2+/kalmoduliny(Ki = 370 nM). Selektywnie wiąże się z miejscem wiązania kalmoduliny (CaM) enzymu i zapobiega wiązaniu CaM z kinazą CaM II. Hamuje indukowane glukozą i stymulowane forskoliną uwalnianie insuliny z izolowanych wysepek trzustkowych. Nie ma znaczącego wpływu na aktywność kinazy białkowej A. Indukuje zatrzymanie cyklu komórkowego G1 i apoptozę w komórkach NIH 3T3.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
kinaza krzywkowa 2
Odwracalny: tak
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Roztwór KN-93 o stężeniu 5 mM (1 mg/399 µl) (nr kat. 422708) w DMSO.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
Fan, G.H., et al. 1999. Mol. Pharmacol.56, 39.
Tombes, R.M., et al. 1995. Cell Growth Differentiation6, 1063.
Chen, C., et al. 1994. Science266, 291.
Mamiya, N., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.195, 608.
Niki, I., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.191, 255.
Sumi, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.181, 968.
Tokumitsu, H., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 4315.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
422708420297420128
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
liquid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KN-93
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
422712-1MG04055977187281