Kluczowe dokumenty
420297
Sigma-Aldrich
K-252a, Nocardiopsis sp.
InSolution, ≥95%, A cell-permeable protein kinase inhibitor
Synonim(y):
InSolution K-252a, Nocardiopsis sp.
Wybierz wielkość
100 μG
830,00 zł
830,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 marca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
830,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H21N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
467.47
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
830,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 marca 2025Szczegóły
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[n]21c3c4[n](c6c(c4c7c(c3c8c2cccc8)CNC7=O)cccc6)C5OC1(C(C5)(O)C(=O)OC)C
InChI
1S/C27H21N3O5/c1-26-27(33,25(32)34-2)11-18(35-26)29-16-9-5-3-7-13(16)20-21-15(12-28-24(21)31)19-14-8-4-6-10-17(14)30(26)23(19)22(20)29/h3-10,18,33H,11-12H2,1-2H3,(H,28,31)
Klucz InChI
KOZFSFOOLUUIGY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek inhibitor kinazy białkowej, który hamuje kinazę CaM II (Ki = 1,8 nM), kinazę łańcucha lekkiego miozyny (Ki = 17 nM), kinazę białkową A (Ki = 18 nM), kinazę białkową C (Ki = 25 nM) i kinazę białkową G (Ki = 20 nM). Działa również jako silny inhibitor (IC50 = 3 nM) aktywności kinazy tyrozynowej receptora NGF gp 140trk, produktu protoonkogenu trk. Hamuje również aktywność kinazową jego transformujących alleli, onkogenów trk i pokrewnych receptorów neurotrofinowych gp 145trkB i gp 145trkC. Indukuje apoptozę i zatrzymanie cyklu komórkowego poprzez hamowanie Cdc2 i Cdc25c.
Działania biochem./fizjol.
DoceloweKi: 1,8 nM, 20 nM, 18 nM, 25 nM, 20 nM, 3 nM, odpowiednio przeciwko kinazie CaM II, kinazie łańcucha lekkiego miozyny, kinazie białkowej A, kinazie białkowej C, kinazie białkowej G, receptorowi NGF gp140trk.
Główny cel
Kinaza CaM II
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Drażniący (B)
Postać fizyczna
Roztwór 1 mM (100 µg/214 µl) K-252a (nr kat. 420298) w DMSO.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu porcję należy zamrozić w temperaturze (-20°C). Przechowywać w atmosferze obojętnej.
Inne uwagi
Chin, L.S., et al. 1999. Cancer Invest.17, 391.
Nakanishi, N., et al. 1995. FEBS Lett.368, 411.
Ross, A.H., et al. 1995. J. Neurochem.65, 2748.
Mizuno, K., et al. 1993. FEBS Lett.330, 114.
Pawlowska, Z., et al. 1993. J. Neurochem.60, 678.
Tapley, P., et al. 1992. Oncogene7, 371.
Simpson, D.L., et al. 1991. J. Neurosci. Res.28, 486.
Hashimoto, S. 1988. J. Cell Biol.107, 1531.
Koizuma, S., et al. 1988. J. Neurosci.8, 715.
Kase, H., et al. 1987. Biochem. Biophys. Res. Commun.142, 436.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gabriel Luta et al.
International journal of molecular sciences, 22(8) (2021-05-01)
In the latest years, there has been an increased interest in nanomaterials that may provide promising novel approaches to disease diagnostics and therapeutics. Our previous results demonstrated that Carbon-dots prepared from N-hydroxyphthalimide (CD-NHF) exhibited anti-tumoral activity on several cancer cell