Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 764,00 zł |
Informacje o tej pozycji
764,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
Kaempferol, A cell-permeable phytoestrogen that inhibits topoisomerase I-catalyzed DNA religation in HL-60 cells.
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 5274
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
ethanol: 20 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[o]1c2c([c](c(c1c3ccc(cc3)O)O)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
InChI key
IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Katalizowana przez topoizomerazę I reliacja DNA w komórkach HL-60
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Sloley, B.D., et al. 2000. J. Pharm. Pharmacol.52, 451.
Wang, H., et al. 2000. Phytomedicine7, 15.
Liang, Y.C., et al. 1999. Carcinogenesis20, 1945.
Roth, A., et al. 1999. J. Neurosci. Res.57, 399.
Boege, F., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 2262.
Constantinou, A., et al. 1995. J. Nat. Prod.58, 217.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay - | assay ≥97.0% (HPLC) |
| form solid | form powder | form solid | form - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility ethanol: 20 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL | solubility ethanol: 20 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaempferol
signalword
Warning
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 420345-25MG | 04055977187502 |