Przejdź do
420132
Inhibitor JAK2 II
The JAK2 Inhibitor II, also referenced under CAS 1837-91-8, controls the biological activity of JAK2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
1,2,3,4,5,6-heksabromocykloheksan
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6Br6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
557.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (GC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥97% (GC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC1C(C(C(C(C1Br)Br)Br)Br)Br
InChI
1S/C6H6Br6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H
InChI key
QFQZKISCBJKVHI-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek heksabromocykloheksanowy, który oddziałuje z dostępną dla rozpuszczalnika kieszenią w pobliżu pętli aktywacyjnej JAK2 i działa jako specyficzny, odwracalny i bezpośredni inhibitor autofosforylacji JAK2 (maksymalne hamowanie przy 50 µM w komórkach BSC-40 z nadekspresją JAK2). Zmniejsza aktywację JAK2 za pośrednictwem hormonu wzrostu w komórkach γ2A, które stabilnie wyrażają receptor hormonu wzrostu i JAK2. Nie blokuje autofosforylacji EGFR w mysich fibroblastach.
Przepuszczalny dla komórek, specyficzny, odwracalny i bezpośredni inhibitor autofosforylacji JAK2 (maksymalne hamowanie przy 50 µM w komórkach BSC-40 z nadekspresją JAK2, który oddziałuje z rozpuszczalną kieszenią w pobliżu pętli aktywacyjnej JAK2). Zmniejsza aktywację JAK2 za pośrednictwem hormonu wzrostu w komórkach γ2A, które stabilnie wyrażają receptor hormonu wzrostu i JAK2. Nie blokuje autofosforylacji EGFR w mysich fibroblastach.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
autofosforylacja JAK2
Odwracalny: tak
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Sandberg, E.M., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 2526.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
420104420099420139
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥97% (GC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
ethanol: 3 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
The Janus kinase (JAK)/signal transducers and activators of transcription (STAT) signaling pathway plays an important role in cell proliferation, cell differentiation, cell migration, and cell death. It is the principal signaling mechanism for a variety of cytokines and growth factors. Constitutive activation or dysregulation of JAK/STAT signaling can result in inflammatory disease, erythrocytosis, gigantism, and leukemia.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
420132-25MG04055977188103