Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
400 μg | Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 874,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
HP6025, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Enzyme Immunoassay (10 µg/mL, )
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Fasullo, F.J., et al. 1989. Clin. Chem.35, 364.
Jefferis, R., et al. 1986. Immunol. Letters10, 223.
Reaktywność krzyżowa w teście ELISA przeciwko ludzkim białkom szpiczaka:
Ludzkie IgG1: ≤0,1%
Ludzkie IgG2: ≤0,04%
Ludzkie IgG3: ≤0,02%
Ludzkie IgG4: 100%
Ludzka IgA: <0,1%
Ludzkie IgE: <0,1%
Ludzka IgM: <0,1%
Reaktywność krzyżowa w teście ELISA przeciwko przeciwciałom chimerycznym:
Ludzka IgG1: <0,01%
Ludzkie IgG2: <0,01%
Ludzkie IgG3: <0,01%
Ludzkie IgG4: 100%
Ludzka IgA: <0,01%
Ludzka IgE: <0,01%
Ludzka IgM: <0,01%
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity human | species reactivity - | species reactivity - | species reactivity rabbit, sheep, horse (IgG), goat, human |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| isotype IgG | isotype IgG1 | isotype IgG | isotype IgG2a |
| form liquid | form liquid | form liquid | form buffered aqueous solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c