Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1020,00 zł
Nazwa produktu
α-Iodoacetamide, α-Iodoacetamide, CAS 144-48-9, is an irreversible inhibitor of several cysteine proteases.
Quality Segment
description
RTECS - AC4200000
assay
≥99% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
methanol: 1:20, DMF: soluble, ethanol: soluble, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
ICC(=O)N
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI key
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
cysteine proteases
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% (NMR) | assay ≥99% (NMR) |
| form crystalline solid | form powder | form crystalline | form powder |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition (Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. Keep locked up or in an area accessible | storage condition - | storage condition - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 407710-500GM | 04055977211504 |
| 407710-25GM | 04055977211498 |