Przejdź do
I1149
Iodoacetamide
BioUltra
Synonim(y):
2-Iodoacetamide, Monoiodoacetamide, alpha-Iodoacetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
560,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1870,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ICH2CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.96
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-630-1
Beilstein/REAXYS Number:
1739080
MDL number:
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99% (NMR)
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
mp
92-95 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)CI
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI key
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Application
Iodoacetamide has been used:
  • in protein digestion for proteomic analysis
  • to alkylate protein samples
  • in the denaturation of cow′s milk allergens, β-lactoglobulin (BLG) and α-lactalbumin (ALA)
Biochem/physiol Actions
Iodoacetamide (IAA) is used to inhibit glycolysis due to its ability to irreversibly inhibit the glycolytic enzyme glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH). IAA is used to investigate the role of cysteine residues in enzyme catalysis and the brain cell transport process. It can react with low molecular weight thiol compounds like mercaptoethanol and glutathione. IAN may also block enzymes like bromelain, cathepsin C, clostripain, and carboxypeptidase P.
Iodoacetamide acts as an alkylating reagent for cysteine residues in peptide sequencing. It is an irreversible inhibitor of enzymes with cysteine at the active site. It reacts much more slowly with histidine residues, but that activity is responsible for inhibiting ribonuclease.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A3221407710M3763
description
BioUltra
description
Single use vial of 56 mg
description
α-Iodoacetamide, CAS 144-48-9, is an irreversible inhibitor of several cysteine proteases.
description
ADP analog
assay
≥99% (NMR)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
crystalline solid
form
powder
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 1:20, DMF: soluble, ethanol: soluble, water: soluble
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodoacetamide
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?