Przejdź do
407707
PhosphoDetect Anti-Insulin Receptor (pTyr1162/1163) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 tests
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2960,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
9
2960,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1162/pTyr1163)
Gene Information
human ... INSR(3643)
General description
Królicze przeciwciało poliklonalne adsorbowane z niefosfopeptydem odpowiadającym miejscu fosforylacji immunogenu, a następnie poddane chromatografii immunopowinowactwa. Rozpoznaje białko receptora insuliny (IR) fosforylowane przy Tyr1162/1163 i białko receptora insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-1R) fosforylowane przy Tyr1162/1163.
PhosphoDetect Anti-Insulin Receptor (pTyr1162/1163) Rabbit pAb jest zatwierdzony do stosowania w testach ELISA, WB, ICC do wykrywania receptora insuliny (pTyr1162/1163).
Rozpoznaje ~95 kDa podjednostkę β białka receptora insuliny fosforylowaną przy Tyr1162 i Tyr1163 w komórkach transfekowanych receptorem insuliny. Reaguje krzyżowo z receptorem insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 fosforylowanym przy Tyr1135 i Tyr1136.
Uwaga: 1 T = 1 test. Wystarcza na 10 miniblotów Western.
Immunogen
Człowiek
syntetyczny fosfopeptyd odpowiadający aminokwasom otaczającym miejsca fosforylacji Tyr1162/1163 ludzkiego receptora insuliny
Application
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemia (patrz komentarze)
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
Bevan, P. 2001. J. Cell Sci.114, 1429.
Ottensmeyer, F.P., et al. 2000. Biochemistry39, 12103.
Virkamaki, A., et al. 1999. J. Clin. Invest.103, 931.
Schmid, E., et al. 1998. FASEB J.12, 863.
Hari, J. and Roth, R.A. 1987. J. Biol. Chem.262, 15341.
Morgan, D.O., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 328.
White, M.F. and Kahn, C.R. 1986. The Enzymes17, 247.
Ebina, Y., et al. 1985. Cell40, 747.
Ganguly, S., et al. 1985. Current Topics in Cellular Regulation27, 83.
Grunberger, G., et al. 1984. Science223, 932.
Sekwencja immunogenu jest w 100% zachowana w mysim i szczurzym białku receptora insuliny, ale reaktywność krzyżowa nie została przetestowana. Zgłaszano również, że to przeciwciało działa w testach ELISA i immunocytochemii. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I1783506119PC635
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rat, mouse, canine, human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tatsuya Iso et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 33(11), 2549-2557 (2013-08-24)
Fatty acids (FAs) are the major substrate for energy production in the heart. Here, we hypothesize that capillary endothelial fatty acid binding protein 4 (FABP4) and FABP5 play an important role in providing sufficient FAs to the myocardium. Both FABP4/5
Ana S Martins et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 12(11 Pt 1), 3532-3540 (2006-06-03)
Ewing tumor cell survival and proliferation depends on several autocrine loops. Targeting these loops is a promising therapeutic approach. We recently showed the cytostatic role of imatinib, an inhibitor of the SCF-KIT loop, on Ewing tumor cells, and in this
Natalie J Haywood et al.
Diabetes, 66(2), 287-299 (2017-01-22)
Low circulating levels of insulin-like growth factor binding protein 1 (IGFBP-1) are associated with insulin resistance and predict the development of type 2 diabetes. IGFBP-1 can affect cellular functions independently of IGF binding through an Arg-Gly-Asp (RGD) integrin-binding motif. Whether
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
407707-10T04055977211474