Merck
PC635
PhosphoDetect Anti-NBS1 (pSer³⁴³) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-Nibryna (pSer³⁴³) Królicze pAb
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
diluted serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA (1:16,000)
Immunoblotting (1:1000)
Immunoprecipitation (1 µL/500 µg cell extract))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
phosphorylation (pSer343)
Gene Information
human ... NBN(4683)
General description
Królicze przeciwciało poliklonalne dostarczane w postaci adsorbowanej rozcieńczonej surowicy. Rozpoznaje białko ~95 kDa nibryny (NBS1) fosforylowane w Ser343.
PhosphoDetect Anti-NBS1 (pSer³⁴³) Rabbit pAb jest zatwierdzony do stosowania w testach ELISA, Immunoblotting, Immunoprecypitacja do wykrywania NBS1 (pSer³⁴³).
Rozpoznaje białko nibryny o masie około 95 kDa fosforylowane przy Ser343 w napromieniowanych δ komórkach limfoblastoidalnych.
Immunogen
Człowiek
syntetyczny fosfopeptyd [TPGPSLpSQGVSVD(C)] odpowiadający aminokwasom 337-349 otaczającym miejsce fosforylacji Ser³⁴³ ludzkiej nibryny, sprzężony z toksoidem błoniczym
Application
ELISA (1:16 000)
Immunoblotting (1:1000)
Immunoprecypitacja (1 µl/500 µg ekstraktu komórkowego)
Physical form
Surowica rozcieńczona w PBS.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Napromieniowane γ-komórki limfoblastoidalne
Other Notes
Gatei, M., et al. 2000. Nat. Genet.25, 115.
Lim, D.S., et al. 2000. Nature404, 613.
Wu, G., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 30618.
Zhong, Q., et al. 1999. Science285, 747.
Carney, J.P., et al. 1998. Cell93, 477.
Trujillo, K.M., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 21447.
Varon, R., et al. 1998. Cell93, 467.
Ten preparat przeciwciała został zaadsorbowany na niefosfopeptydzie, który odpowiada sekwencji immunogenu. Nie wykrywa niefosforylowanego białka nibryny. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PC635-50UL04055977207828