Przejdź do
407652
Interleukina-6, ludzka, rekombinowana, E. coli
Synonim(y):
BSF-2, IFN-beta-2, IFNB2, rhIL-6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2790,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
2790,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (SDS-PAGE)
Quality Level
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1.0 EU/μg Endotoxin (EU/μg IL-6)
solubility
soluble (Reconstitute to 0.1-1.0 mg/ml in 100 mM acetic acid.)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... IL6(3569)
General description
Obszar badań: Immunologia i cytokiny
Ludzka sekwencja IL-6 jest aktywna w komórkach mysich.1 µg odpowiada 7,0 x103 jednostkom WHO. 8-20 pg/ml, jak zmierzono w teście proliferacji komórek w mysiej linii komórkowej plazmocytoma B9 zależnej od czynnika.
Application
Interleukina-6 została wykorzystana:
  • do badania wpływu IL-6 na pochodzące z raka płuc mezenchymalne komórki zrębowe (MSC) oraz do testowania zdolności statyn do blokowania tych efektów.[1]
  • zbadanie roli IL-6 w rozwoju skurczu tętnic wieńcowych (CAS).
  • zbadanie wpływu IL-6 na bioaktywność terapeutycznych wariantów interferonu (IFN).
Biochem/physiol Actions
Interleukina-6 (IL-6) jest prototypową plejotropową cytokiną prozapalną, która ulega ekspresji w odpowiedzi na uraz, stan zapalny i infekcję.(5) IL-6 powoduje aktywację trzech różnych szlaków: transduktora sygnału i aktywatora transkrypcji 3 (STAT-3), kinazy regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym 1 i 2 (Erk1/2) oraz kinazy białkowej b/kinazy białkowej b-alfa (Akt). W konsekwencji aktywacja ta prowadzi do regulacji w górę wielu genów, które wpływają na istotne procesy komórkowe, w tym przeżycie, proliferację, różnicowanie, osteogenezę/osteolizę, angiogenezę i modulację immunologiczną. Stymuluje produkcję białek ostrej fazy przez hepatocyty. Wiadomo również, że IL-6 indukuje rozpad białek mięśni szkieletowych. Indukuje wzrost i różnicowanie komórek B, limfocytów T i hepatocytów. Stymuluje wzrost i hamuje konstytutywną, niezależną od syntezy białek apoptozę mysiej hybrydomy komórek B 7TD1. IL-6 jest również uważana za potencjalny marker różnicowania adipocytów. Interleukina-6 jest białkiem wytwarzanym przez różne typy komórek, w tym limfocyty T, monocyty, diploidalne fibroblasty, hepatocyty, śluzaki serca, niektóre komórki raka szyjki macicy, raka pęcherza moczowego, komórki śródbłonka naczyniowego i szpiczaki ludzkie. Ma różnorodne efekty biologiczne i nie wykazuje wysokiego stopnia specyficzności gatunkowej.
Physical form
Bez nośnika.
Preparation Note
Odtworzyć do 0,1-1,0 mg/ml w 100 mM kwasie octowym.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-70°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -70°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania roztworów.
Other Notes
Vicennati, V., et al. 2002. Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord.26, 9.
Vallieres, L., and Rivest, S. 1999. Endocrinology140, 3890.
Goodman, M.N. 1994. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 205, 182.
Liu, J., et al. 1994. Cell Immunol.155, 229.
Van Snick, J. 1990. Annu. Rev. Immunol.8, 253.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
407654407653407617
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Gene Information
human ... IL6(3569)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Louise Larocque et al.
Journal of biomedicine & biotechnology, 2011, 174615-174615 (2011-03-16)
The traditional antiviral assays for the determination of interferon potency are reported to have considerable variability between and within assays. Although several reporter gene assays based on interferon-inducible promoter activities have been reported, data from comprehensive validation studies are lacking
Yen-Kuang Lin et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2022, 9964689-9964689 (2022-02-01)
Apolipoprotein (a)/lipoprotein(a) (Lp(a)), a major carrier of oxidized phospholipids, and α7-nicotinic acetylcholine receptor (α7-nAChR) may play an important role in the development of coronary artery spasm (CAS). In CAS, the association between Lp(a) and the α7-nAChR-modulated inflammatory macrophage polarization and
Johnathan Ho et al.
PLoS biology, 14(10), e2000117-e2000117 (2016-10-26)
STAT2 is the quintessential transcription factor for type 1 interferons (IFNs), where it functions as a heterodimer with STAT1. However, the human and murine STAT2-deficient phenotypes suggest important additional and currently unidentified type 1 IFN-independent activities. Here, we show that
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
407652-10UG04055977211405