Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.42
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized
Assay:
≥97% (SDS-PAGE)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97% (SDS-PAGE)
Quality Segment
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤1 EU/μg Endotoxin
shipped in
ambient
storage temp.
−70°C
General description
Rekombinowany, ludzki rozpuszczalny receptor interleukiny-6 wyrażany w komórkach owadów S. frugiperda. Rozpuszczalna forma receptora IL-6, która wiąże IL-6 i pośredniczy w sygnalizacji IL-6 poprzez interakcję z gp 130. Wykazano, że podwyższony poziom rozpuszczalnych receptorów IL-6 w surowicy jest związany z wieloma stanami patologicznymi, w tym szpiczakiem mnogim, białaczką dorosłych komórek T, śródmiąższowym zakażeniem płuc i zakażeniem wirusem HIV.
Biochem/physiol Actions
ED₅₀= ≥5 ng/ml, mierzony jego zdolnością do zwiększania indukowanego IL-6 hamowania wzrostu mysich komórek białaczki szpikowej M1.
Physical form
Liofilizowany ze sterylnie filtrowanego PBS, 50 µg BSA/µg receptora IL-6.
Preparation Note
Odtworzyć do stężenia ≥100 µg/ml za pomocą sterylnego PBS zawierającego co najmniej 0,1% HSA lub BSA.
Other Notes
Schobitz, B., et al. 1995. FASEB J. 9, 659.
Yokoyama, A., et al. 1995. Clin. Exp. Immunol. 100, 325.
Suzuki, H., et al. 1993. Eur. J. Immunol. 23, 1078.
Lust, J.A., et al. 1992. Cytokine 4, 96.
Sugita, T., et al. 1990. J. Exp. Med. 171, 2001.
Yamasaki, K., et al. 1988. Science241, 825.
Yokoyama, A., et al. 1995. Clin. Exp. Immunol. 100, 325.
Suzuki, H., et al. 1993. Eur. J. Immunol. 23, 1078.
Lust, J.A., et al. 1992. Cytokine 4, 96.
Sugita, T., et al. 1990. J. Exp. Med. 171, 2001.
Yamasaki, K., et al. 1988. Science241, 825.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c