Przejdź do
401799
Human IgM, Plasma
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
610,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
(Human plasma)
Quality Level
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
isotype
IgM
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Native IgM from human plasma.
Packaging
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Physical form
In 200 mM NaCl, 50 mM Tris, pH 8.0.
Preparation Note
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Prepared from plasma shown to be nonreactive for HBsAg and for antibodies to HCV, HBc, HIV-1, and HIV-2 by certified tests.
Other Notes
Contains both kappa and lambda light chains. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
401098401164401116
biological source
(Human plasma)
biological source
(Human plasma)
biological source
(Human myeloma plasma)
biological source
(Human plasma)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
isotype
IgM
isotype
IgA
isotype
-
isotype
IgG
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
401799-1MG04055977211719