Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
6
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
(Human plasma)
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Native IgG Fab fragment derived from normal human plasma IgG.)
isotype
IgG
solubility
sterile distilled water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunoglobulina G (IgG) jest najważniejszym przeciwciałem glikoproteinowym.[1] Ma najdłuższy okres półtrwania w surowicy w porównaniu z innymi immunoglobulinami.[1] IgG jest obecna w ludzkiej surowicy[2][1], a także identyfikowana w krwiobiegu.[1] Zawiera cztery łańcuchy polipeptydowe, w których łańcuch lekki i ciężki są połączone wiązaniami dwusiarczkowymi.[2]
Application
Ludzka IgG, fragment Fab, osocze została wykorzystana w teście immunoenzymatycznym (ELISA).[3]
Biochem/physiol Actions
Immunoglobulina G (IgG) inicjuje klasyczną ścieżkę układu dopełniacza i eliminuje cząsteczki wirusów i toksyn.[2][1] Kontroluje cytotoksyczność zależną od przeciwciał (ADCC)[2] i może być skorelowana z alergią.[4] Trawienie IgG papainą generuje fragment wiążący antygen (Fab), podczas gdy trawienie pepsyną IgG uwalnia krystalizowalny fragment (Fc) i pojedynczy dimeryczny F(ab)2.[1] Matczyna IgG jest przenoszona do płodu przez łożysko i ma kluczowe znaczenie dla obrony immunologicznej noworodka przed infekcjami.[5] Poziomy IgG u pacjentów zakażonych koronawirusem zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV)2 mogą być przydatne do zrozumienia ciężkości i rokowania choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19).[6]
Physical form
W 150 mM NaCl, 20 mM buforze fosforanu sodu, 0,05% NaN₃, pH 7,4.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Przygotowany z osocza, które zostało poddane certyfikowanym testom na obecność HBsAg oraz przeciwciał HIV i HCV.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source (Human plasma) | biological source (Human plasma) | biological source mouse | biological source goat |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| isotype IgG | isotype IgA | isotype IgG1 | isotype - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 401116-2MG | 04055977188813 |