Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H19N3O5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
469.53
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C22H19N3O5S2/c1-28-17-8-15-16(9-18(17)29-2)25(13-24-15)22-10-19(20(11-23)31-22)30-12-14-6-4-5-7-21(14)32(3,26)27/h4-10,13H,12H2,1-3H3
General description
Związek tiofenokarbonylowy, który działa jako silny, kompetycyjny względem ATP inhibitor IKK-3 (IKK-ε, IC50 = 40 nM) z ~20-krotną selektywnością względem PLK1 i ponad 125-krotną selektywnością względem panelu 9 innych powszechnie badanych kinaz, w tym IKK-1/2 (IKK-α/β). Wykazano, że jest nieaktywny wobec izozymów cytochromu P450 (IC50<50 µM) 1A2, 2D6, 2C9 i 3A4.
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: 40 nM przeciwko IKK-3 (IKK-ε)
Główny cel
IKK-3
IKK-3
Odwracalny: nie
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Bamborough, P., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem. Lett.16, 6236.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 401488-5MG | 04055977212051 |