Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1010,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
GG-6, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
indirect ELISA: 1:20,000
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate peroxidase conjugate | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone GG-6, monoclonal | clone GG-7, monoclonal | clone GG-6, monoclonal | clone HP-6050, monoclonal |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form ascites fluid |
| technique(s) indirect ELISA: 1:20,000 | technique(s) ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using 5μg/mL human IgG for coating. | technique(s) direct ELISA: 1:16,000-1:32,000 using 2.5 μg/ml human IgG for coating. | technique(s) indirect ELISA: 1:10,000 |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?