Przejdź do
401010
I-BET
A cell-permeable benzodiazepine compound that binds the tandem bromodomains of BET (bromodomain and extra terminal domain) family members BRD2 (1-473), BRD3 (1-434), and BRD4 (1-477) with high affinity.
Synonim(y):
(2-[(4chlorophenyl)-1-methyl-8-(methyloxy)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin-4-yl]-N-ethylacetamide, GSK525762A,(S)-2-(6-(4-Chlorophenyl)-8-methoxy-1-methyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-4-yl)-N-ethylacetamide, BRD2 Inhi, GSK525762A,(S)-2-(6-(4-Chlorophenyl)-8-methoxy-1-methyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-4-yl)-N-ethylacetamide, (2-[(4chlorofenylo)-1-metylo-8-(metyloksy)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin-4-ylo]-N-etyloacetamid, BRD2 Inhibitor I, BRD3 Inhibitor I, BRD4 Inhibitor I
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
438,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22ClN5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
423.90
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
438,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C2=N[C@H](c3[n](c(nn3)C)c4c2cc(cc4)OC)CC(=O)NCC
InChI
1S/C22H22ClN5O2/c1-4-24-20(29)12-18-22-27-26-13(2)28(22)19-10-9-16(30-3)11-17(19)21(25-18)14-5-7-15(23)8-6-14/h5-11,18H,4,12H2,1-3H3,(H,24,29)/t18-/m0/s1
InChI key
AAAQFGUYHFJNHI-SFHVURJKSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek benzodiazepinowy, który wiąże tandemowe bromodomeny członków rodziny BET (bromodomena i dodatkowa domena terminalna) BRD2 (1-473), BRD3 (1-434) i BRD4 (1-477) z wysokim powinowactwem(Kd = 61,3, 50,5 i 55,2 nM, odpowiednio, przez ITC) i skutecznie konkuruje z tetra-acetylowanym peptydem H4 (Millipore nr kat. 12-379) o wiązanie BRD2/3/4 (IC50 = 32,5, 42,4 i 36,1 nM, odpowiednio, w konkurencyjnych testach równowagi). 12-379) o wiązanie BRD2/3/4 (IC50 = odpowiednio 32,5, 42,4 i 36,1 nM w konkurencyjnych testach wiązania równowagowego), wykazując jednocześnie niewielkie powinowactwo do 5 innych białek zawierających bromodomenę (ATAD2, BAZ2B, CREBBP, PCAF, SP140) lub panelu 38 enzymów komórkowych, GPCR, transporterów i kanałów jonowych. Wykazano, że w różny sposób moduluje ekspresję genów indukowaną przez LPS, w szczególności hamując indukowaną przez LPS regulację w górę genów zaangażowanych w odpowiedź zapalną w mysich BMDM (makrofagach pochodzących ze szpiku kostnego) in vitro (30 min 1 µM leczenia wstępnego) i skutecznie zapobiega śmierci indukowanej przez LPS, zabite cieplnie Salmonella typhimurium i CLP (podwiązanie i nakłucie jelita ślepego) u myszy in vivo (30 mg/kg i.v.). Komórkowy knockdown Brd2/3/4 przy użyciu siRNA skutkuje głównie takim samym efektem jak leczenie I-BET w modulowaniu profilu indukcji genów LPS w mysich BMDM, ale nie bez wyjątków, co wskazuje, że nie wszystkie regulacje transkrypcji zależne od BET są pośredniczone przez jego wiązanie z acetylowanymi histonami. Dostępny również jako roztwór 50 mM w DMSO (nr kat. 506071).
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Nicodeme, E., et al. 2010. Nature468, 1119.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML12725.06071567731
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
liquid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Still not finding the right product?
Explore all of our products under I-BET
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c