Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 583,00 zł |
Informacje o tej pozycji
583,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026Szczegóły
Quality Segment
assay
≥95% (sum of two isomers)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
amber
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥95% (sum of two isomers) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 400087-10MG | 04055977212341 |