Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Przewidywany termin wysyłki13 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 664,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H16ClN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.82
MDL number:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352200
664,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
tan
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek, hydroksychinolinowy inhibitor hydroksylazy prolilowej (PHD) HIF, który wykazuje IC50 = 2 µM w teście komórkowym z użyciem reportera wytwarzanego przez połączenie domeny degradowalnej tlenem (ODD) HIF-1α z lucyferazą. Wykazano, że związek ten (5 µM) znacząco stabilizuje HIF-1α in vitro i reguluje w górę znane geny docelowe HIF, Epo i VEGF, w ludzkich liniach komórkowych neuroblastomy SH-SY5Y. Wywiera również działanie neuroprotekcyjne (IC50 = 0,25 µM w modelu stresu oksydacyjnego z wykorzystaniem neuronów korowych).
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Smirnova, N.A., et al. 2010. Chem. Biol.4, 380.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (sum of two isomers) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Eva Klumpen et al.
Biology of the cell, 109(1), 39-64 (2016-08-16)
Heat stress in ectotherms involves direct (e.g. protein damage) and/or indirect effects (temperature-induced hypoxia and ROS formation), which cause activation of the transcription factors (TF) heat shock factor 1 (HSF-1) and/or hypoxia-inducible factor 1 (HIF-1). The present study focused on
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 400084-10MG | 04055977212327 |