Przejdź do
400064
Anti-Glucose Transporter-4 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-Glut-4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 μg
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, human, mouse
Application:
Citations:
5
1690,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA (0.5-1 µg/mL)
Frozen Sections (2-20 µg/mL)
Immunoblotting (1-10 µg/mL)
Immunoprecipitation (1-10 µg/100 µg tissue membrane))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC2A4(6517)
General description
Anty-Glucose Transporter-4, króliczy poliklonalny, rozpoznaje GLUT-4 o masie ~40-43 kDa. Jest zatwierdzony do stosowania w testach ELISA, Western blotting, immunoprecypitacji i immunohistochemii na zamrożonych skrawkach.
Oczyszczone immunologicznie królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje białko Glut-4 o masie ~40-43 kDa.
Rozpoznaje białko GLUT-4 o masie ~40-43 kDa.
Immunogen
Mysz
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom w pobliżu C-końca mysiego GLUT-4, skoniugowany z KLH
Application
ELISA (0,5-1 µg/ml)
Zamrożone skrawki (2-20 µg/ml)
Immunoblotting (1-10 µg/ml; patrz komentarze)
Immunoprecypitacja (1-10 µg/100 µg błony tkankowej)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W PBS, 0,1% BSA, pH 7,5.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
Mueckler, M. 1994. Eur. J. Biochem. 219, 713.
James, D.E., et al. 1989. Nature 338, 83.
James, D.E., et al. 1989. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 86, 8368.
Nie reaguje krzyżowo z transporterem typu Hep G2 lub innymi izoformami Glut. Ważne: Nie podgrzewać próbek przed immunoblottingiem, ponieważ podgrzewanie spowoduje agregację białek. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować optymalne rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
400061DR1095PC712
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
400064-50UG04055977212297