Przejdź do
399698
5-Hydroxy-L-tryptophan
Serotonin precursor.
Synonim(y):
5-Hydroxy-L-tryptophan, L-5-HTP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.22
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.21
MDL number:
2460,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Merck USA index - 14, 4847
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to off-white
solubility
acidic solutions: soluble, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+H3][C@@H](Cc1c2c([nH]c1)ccc(c2)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI key
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
General description
Serotonin precursor.
Preparation Note
Following reconstitution in acidic solutions, this product will remain stable for up to one week. It is recommended that aqueous stock solutions be prepared just prior to use.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H97721077511329913
form
solid
form
powder
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
98% (calc. on dried substance)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white to off-white
color
white to faint beige
color
-
color
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
acidic solutions: soluble, water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
399698-25GM04055977212587