Przejdź do
H9772
5-Hydroxy-L-tryptophan
≥98% (TLC), suitable for HPLC
Synonim(y):
L-2-Amino-3-(5-hydroxyindolyl)propionic acid, L-5-HTP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
99,50 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
190,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
379,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
1080,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4120,00 zł
3090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.22
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
224-411-1
MDL number:
99,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5-Hydroxy-L-tryptophan, powder
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to faint beige
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI key
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
General description
5-Hydroxy-L-tryptophan (5-HTP) is naturally found in Griffonia simplicifolia.
Application
5-Hydroxy-L-tryptophan has been used:
  • to inject experimental mice for serotonin detection
  • as a precursor of 5-hydroxytryptamine and injected in pregnant mice and neonatal rats for vital neutral red staining of lung slices
  • as a standard in citrate-acetate buffer for its use in high performance liquid chromatography (HPLC) analysis
Biochem/physiol Actions
Immediate precursor of serotonin; L-aromatic amino acid decarboxylase substrate.
Hydroxylation of L-tryptophan occurs in the brain during serotonin synthesis. This is a step that controls the production of serotonin and also yields 5-hydroxy-l-tryptophan (5-HTP) as a metabolite. Thus, consumption 5-HTP, increases the serotonin level, which might result in depression, lack of sleep and severe headache.
Disclaimer
Light sensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3996981077511329913
description
powder
description
Serotonin precursor.
description
98% (calc. on dried substance)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
98% (calc. on dried substance)
assay
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
color
white to faint beige
color
white to off-white
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Hydroxy-L-tryptophan
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Es soluble este producto en agua? a que concentración?
    1 answer
    1. We have not tested the solubility of this product. However, historical data indicates that this material is soluble in water at 10 mg/mL at 40 °C.