Przejdź do
385880
Inhibitor kinazy Hsp25
The Hsp25 Kinase Inhibitor controls the biological activity of Hsp25 KInase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
Inhibitor MK2, KKKALNRQLGVAA, inhibitor kinazy MAPKAP-2, KKKALNRQLGVAA, inhibitor MK2, inhibitor kinazy-2 MAPKAP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
753,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C61H113N21O16
Masa cząsteczkowa:
1396.68
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
753,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
DMSO: soluble, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
13-pozostałościowy, przepuszczalny dla komórek peptyd, który działa jako silny i selektywny inhibitor kinazy białka szoku cieplnego ssaków (Hsp25). Hamuje kinazę Hsp25 w sposób konkurencyjny w stosunku do peptydu substratowego (Ki = 8,1 µM) i niekompetycyjny w stosunku do ATP (Ki = 134 µM). [Kinaza Hsp25 jest również nazywana kinazą białkową aktywowaną mitogenami-2 (MK2)].
Biochem/physiol Actions
DoceloweKi: 8,1 µM przeciwko kinazie (Hsp25)
Główny cel
(Hsp25) kinaza
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Preparation Note
Po odtworzeniu, podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne do miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
H-Lys-Lys-Lys-Ala-Leu-Asn-Arg-Gln-Leu-Gly-Val-Ala-Ala-OH
Katsoulidis, E., et al. 2005. Cancer Res.65, 9029.
Hayess, K., and Benndorf, R. 1997. Biochem. Pharmacol. 53, 1239.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
475981370654616452
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble, water: soluble
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
385880-1MG04055977190311