Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12BrNO3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL, pink
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N(C(S/1)=S)C2=CC=C(C=C2)OC)C1=C\C3=CC=C(O)C(Br)=C3
InChI key
HEFKAUYVLSGPGC-DHDCSXOGSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek benzylidyno-tioksotiazolidynonu, który blokuje steroidogenezę silnego androgenu testosteronu poprzez bezpośrednie hamowanie 17β-HSD3- (dehydrogenazy 17β-hydroksysteroidowej typu 3) katalizowanej, zależnej od NADPH, redukcji Δ4-dionu C17 ketonu w Δ4-dionie(4-androsten-3,17-dionie) konkurencyjnym, wysoce silnym (IC50 = 0,6, 6.0 i 40 nM, odpowiednio, przeciwko aktywności Momoset, ludzkiej i mysiej 17β-HSD3 w homogenacie jąder; IC50 = 14 nM przy użyciu komórek HeLa transfekowanych 17β HSD3) i selektywny sposób, nie wykazując aktywności przeciwko 17β-HSD1 i 17β-HSD3.-HSD1 i 17β-HSD2 w transfektantach HeLa lub AR- (receptor andogenowy), ERα- (receptor estrogenowy α) i GR- (receptor glukokortykoidowy) zależne od aktywności transkrypcji. Niska rozpuszczalność w wodzie, brak dostępności doustnej i inne słabe właściwości farmakokinetyczne ograniczają jego zastosowanie wyłącznie do zabiegów hodowlanych i testów bezkomórkowych.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Harada, K., et al. 2012. Bioorg. Med. Chem. Lett.22, 504.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Yating Cheng et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 637-637 (2020-05-28)
The 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type 3 (17β-HSD3) enzyme is a potential therapeutic target for hormone-dependent prostate cancer, as it is the key enzyme in the last step of testosterone (T) biosynthesis. A curcumin analog, H10, was optimized for inhibiting T production
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 385585-10MG | 04055977190304 |