Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 4742
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1c(cc(cc1)c2c(ccc(c2)CC=C)O)CC=C
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
InChI key
FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Właściwości antyangiogenne, przeciwnowotworowe i przeciwlękowe
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Yang, S.E., et al. 2002. Biochem. Pharmacol.63, 1641.
Son, H.J., et al. 2000. Planta Med.66, 469.
Maruyama, Y., et al. 1998. J. Nat. Prod.61, 135.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 10-30°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Honokiol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 384620-10MG | 04055977190267 |